1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole

382940010 382940050 382940250
ACRO382940010EA 87.3 EUR
ACRO382940010 ACRO382940050 ACRO382940250
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97+%
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₉H₁₅BN₂O₂
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03453063
CAS-Nummer: 269410-08-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR