Lithium (trimethylsilyl)acetylide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
380651000 380658000
380651000.EA 169 EUR
380651000. 380658000.
Lithium (trimethylsilyl)acetylide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lithium (trimethylsilyl)acetylide
Formel: C₅H₉LiSi
Dichte: 0,88 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075059
CAS-Nummer: 54655-07-1
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange Solution
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M