Tetraethylammoniumperchlorat 0.2M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
379801000
379805000
ACRO379801000EA
41.5
EUR
ACRO379801000
ACRO379805000
Tetraethylammoniumperchlorat 0.2M in wässriger Lösung
Tetraethylammonium perchlorate
Formel:
C₈H₂₀ClNO₄ Schmelzpunkt: > 300 °C Dichte: 1,0016 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041977 CAS-Nummer: 2567-83-1 UN-Nummer: 3139 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.2 M Exact strength on the certificate of analysis |