Benzo[b]furan-2-boronsäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

378730010 378730050 378730250
ACRO378730010EA 41.5 EUR
ACRO378730010 ACRO378730050 ACRO378730250
Benzo[b]furan-2-boronsäure 97%
Benzo[b]furan-2-boronsäure
Formel: C₈H₇BO₃
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236019
CAS-Nummer: 98437-24-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR