Trimethylsilylmethylmagnesium chloride 1.3 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
377461000 377468000
377461000.EA 178 EUR
377461000. 377468000.
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride 1.3 M in THF, AcroSeal®
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride
Formel: C₄H₁₁ClMgSi
Dichte: 1,04 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009916
CAS-Nummer: 13170-43-9
UN-Nummer: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy grey to brown-black Solution
Titration Grignard 1.2 to 1.5 M