2,5-Diaminopyridin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pyridine-2,5-diamine, Pyridine-2,5-diyldiamine
360690010
360690050
360690250
ACRO360690010EA
78.6
EUR
ACRO360690010
ACRO360690050
ACRO360690250
2,5-Diaminopyridin 98+%
2,5-Diaminopyridin
Formel:
C₅H₇N₃ Siedepunkt: 180 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 110.3 °C Dichte: 1,251 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00129023 CAS-Nummer: 4318-76-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 110 °C |
Additional info | May contain up to about 10% water |
HPLC | ≥98.0 % |