Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane), 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
358890010 358890050
ACRO358890010EA 54 EUR
ACRO358890010 ACRO358890050
Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formel: C₁₀H₂₀B₂O₄
Molekulargewicht: 225.89 g/mol
Schmelzpunkt: 178…183 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093062
CAS-Nummer: 201733-56-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %