Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
335100500 335100010 335100051
ACRO335100500EA 34.8 EUR
ACRO335100500 ACRO335100010 ACRO335100051
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%, rein
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Formel: (NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150137
CAS-Nummer: 13268-42-3
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 ≥97.5 %