Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0 stabilisiert für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei pH 7.8-8.2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Carbolic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid
327115000 327110025 327111000
ACRO327115000EA 305 EUR
ACRO327115000 ACRO327110025 ACRO327111000
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0 stabilisiert für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei pH 7.8-8.2
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol
  • pH 7.8-8.2
  • saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0
Dichte: 1.28 g/cm³
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00133763
CAS-Nummer: 136112-00-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange Solution
Stabilizer 0.08 to 0.12 % hydroxyquinoline
pH 7.8 to 8.2 (at 25°C)
Composition mixture of Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol in the ratio of 25:24:1 (v/v/v)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm