Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
291700010
291700050
ACRO291700010EA
196
EUR
ACRO291700010
ACRO291700050
Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Tris(trimethylsilyl)phosphine
Formel:
[(CH₃)₃Si]₃P Siedepunkt: 243…244 °C Schmelzpunkt: 24 °C Dichte: 0.86 g/cm³ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00015487 CAS-Nummer: 15573-38-3 UN-Nummer: 2845 ADR: 4.2,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...