β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES), (max. 1% H₂O) 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
274140010 274140500 274142500
ACRO274140010EA 1440 EUR
ACRO274140010 ACRO274140500 ACRO274142500
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES), (max. 1% H₂O) 99+%
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₃NO₄S
Molekulargewicht: 195.24 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9
Merck Index: 13,05929
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (0.5 M in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥99.0 % (On anhydrous basis)