Petroleumbenzin, 60…95 °C zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
235070010 235070025
ACRO235070010EA 42.8 EUR
ACRO235070010 ACRO235070025
Petroleumbenzin, 60…95 °C zur Analyse
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 60…95 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,7 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
Boiling point 60 to 95 °C (760 mmHg)
Non-volatile matter ≤0.001 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Copper (Cu) ≤0.00002 %
Iron (Fe) ≤0.00005 %
Lead (Pb) ≤0.00002 %
Nickel (Ni) ≤0.00002 %