L-Cysteic acid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-2-Amino-3-sulphopropanoic acid
226120100
226120500
ACRO226120100EA
72.7
EUR
ACRO226120100
ACRO226120500
L-Cysteic acid 99%
L-Cysteic acid
Formel:
C₃H₇NO₅S Schmelzpunkt: 267…269 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007524 CAS-Nummer: 498-40-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless |
Specific optical rotation | +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |