Calciumchlorid 96%, Granulat zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
219170025 219171000 219175000
ACRO219170025EA 496 EUR
ACRO219170025 ACRO219171000 ACRO219175000
Calciumchlorid 96%, Granulat zur Analyse
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: >1600 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 782 °C
Dichte: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Granules
Titration Complexometric ≥95 %
Fluoride (F) ≤40 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Barium (Ba) ≤0.4 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm