Natriumacetat, wasserfrei 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Acetic acid sodium salt
212660010 212662500
ACRO212660010EA 83.9 EUR
ACRO212660010 ACRO212662500
Natriumacetat, wasserfrei 99% für die Biochemie
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Siedepunkt: 881,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 324 °C
Dichte: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %