Iod 99.5+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
212490250 212491000 212495000
ACRO212490250EA 32.1 EUR
ACRO212490250 ACRO212491000 ACRO212495000
Iod 99.5+% zur Analyse
Iod
Formel: I₂
Siedepunkt: 185 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 113 °C
Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
UN-Nummer: 3495
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue to black Glistening spheres
Titration Iodometric 99.5 to 100.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Insoluble matter Passes test