α-Chlorthioanisol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Chloromethyl phenyl sulphide

202360050 202360250
ACRO202360050EA 73.8 EUR
ACRO202360050 ACRO202360250
α-Chlorthioanisol 97%
α-Chlorthioanisol
Formel: C₇H₇ClS
Siedepunkt: 66 °C (.3hPa)
Dichte: 1.23 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000921
CAS-Nummer: 7205-91-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR