Ammoniumsulfat 99.9995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
194150500 194152500
ACRO194150500EA 88.2 EUR
ACRO194150500 ACRO194152500
Ammoniumsulfat 99.9995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Schmelzpunkt: 280 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤5 ppm
Gravimetry 23.7 to 24.9 % (S)