Kaliumchlorid, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
193780010 193780050
ACRO193780010EA 72.5 EUR
ACRO193780010 ACRO193780050
Kaliumchlorid, reinst
Potassium chloride
Formel: KCl
Siedepunkt: 1420 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 770 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.5 (5 % in water at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm