Quecksilber(II)iodid, rot ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
193500250 193501000 193505000
ACRO193500250EA 33.3 EUR
ACRO193500250 ACRO193501000 ACRO193505000
Quecksilber(II)iodid, rot ACS
Quecksilber(II)iodid
Formel: HgI₂
Siedepunkt: 354 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 259 °C
Dichte: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
UN-Nummer: 1638
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 % (Dried basis)
Solubility (In potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %