Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 85,000-124,000 95,5-96,5%, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
183390010 183390025 183391000
ACRO183390010EA 175 EUR
ACRO183390010 ACRO183390025 ACRO183391000
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 85,000-124,000 95,5-96,5%, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Schmelzpunkt: 230…240 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 27 to 31 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 95.5 to 96.5 mol %
Ash ≤0.9 % (as Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %