Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 146,000-186,000 92-94%, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
183160010 183160025 183161000
ACRO183160010EA 156 EUR
ACRO183160010 ACRO183160025 ACRO183161000
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 146,000-186,000 92-94%, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Schmelzpunkt: 230…240 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 53 to 63 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 92.0 to 94.0 mol %
Ash ≤0.6 % (as Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %