2-(2-Hydroxyethyl)phenol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

182490010 182490050
ACRO182490010EA 35 EUR
ACRO182490010 ACRO182490050
2-(2-Hydroxyethyl)phenol 98%
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 168…169 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,159 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002890
CAS-Nummer: 7768-28-7
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -125° to -142° (20°C, 589 nm) (0.25 % in Methanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR