2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxyphenethyl alcohol
182250010 182250050 182250250
ACRO182250010EA 49.7 EUR
ACRO182250010 ACRO182250050 ACRO182250250
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 141…143 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.075 g/cm³
Flammpunkt: >113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002893
CAS-Nummer: 5020-41-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (dry substance)