Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 13,000-23,000 87-89%, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
180300010 180300025 180301000
ACRO180300010EA 194 EUR
ACRO180300010 ACRO180300025 ACRO180301000
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 13,000-23,000 87-89%, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Schmelzpunkt: 230…240 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 3 to 3.7 cP (4 % in water at 20°C)
Degree of hydrolysis 87.0 to 89.0 mol %
Ash ≤1 % (as Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %