7-Methoxy-1-tetralon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
172430050 172430250
ACRO172430050EA 52.5 EUR
ACRO172430050 ACRO172430250
7-Methoxy-1-tetralon 97%
7-Methoxy-1-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001696
CAS-Nummer: 6836-19-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 10.41 to 11.28 % (N)