n-Heptan 95% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: high purity solvents
167820010 167820025
ACRO167820010EA 74.9 EUR
ACRO167820010 ACRO167820025
n-Heptan 95% für die HPLC
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molekulargewicht: 100.20 g/mol
Siedepunkt: 98 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0.683 g/cm³
Flammpunkt: –4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
UN-Nummer: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥94 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered