Potassium-tert-pentyloxide 14% (w/w) 0.9 M in Cyclohexan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
164721000
164728000
164721000.EA
44
EUR
164721000.
164728000.
Potassium-tert-pentyloxide 14% (w/w) 0.9 M in Cyclohexan, AcroSeal®
Potassium-tert-pentyloxide
Formel:
C₅H₁₁KO Dichte: 0,82 g/cm³ Flammpunkt: –18 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064808 CAS-Nummer: 41233-93-6 UN-Nummer: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow Solution |
Titration with HClO4 | 0.85 to 1.10 M |
HPLC | ≥95.0 % |