5-Chinolinol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol
156430010 156430050
ACRO156430010EA 70.3 EUR
ACRO156430010 ACRO156430050
5-Chinolinol 97%
5-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 223…226 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006792
CAS-Nummer: 578-67-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %