Aktivkohle, NORIT® A SUPRA
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
134342500 134340010
ACRO134342500EA 67.7 EUR
ACRO134342500 ACRO134340010
Aktivkohle, NORIT® A SUPRA
Formel: C
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
ADR: 4.2,III