3-Aminoisoxazol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
133530050
133530250
ACRO133530050EA
113
EUR
ACRO133530050
ACRO133530250
3-Aminoisoxazol 95%
3-Aminoisoxazole
Formel:
C₃H₄N₂O Siedepunkt: 226…228 °C (760 mmHg) Dichte: 1,38 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00038814 CAS-Nummer: 1750-42-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |