2-Phenylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
130900250 130900050
ACRO130900250EA 141 EUR
ACRO130900250 ACRO130900050
2-Phenylpyridin 97%
2-Phenylpyridin
Formel: C₁₁H₉N
Molekulargewicht: 155.2 g/mol
Siedepunkt: 268…270 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.086 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006280
CAS-Nummer: 1008-89-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %