2-(Methylthio)anilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Methylmercapto)aniline
127110050
127110250
ACRO127110050EA
34.4
EUR
ACRO127110050
ACRO127110250
2-(Methylthio)anilin 97%
2-(Methylthio)anilin
Formel:
C₇H₉NS Molekulargewicht: 139.22 g/mol Siedepunkt: 234 °C (760 mmHg) Dichte: 1.111 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007708 CAS-Nummer: 2987-53-3 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Water | ≤0.06 % |