Natriumsulfat Decahydrat, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
125010010
125010025
125010250
125012500
ACRO125010010EA
46.6
EUR
ACRO125010010
ACRO125010025
ACRO125010250
ACRO125012500
Natriumsulfat Decahydrat, reinst
Natriumsulfat Decahydrat
Formel:
Na₂SO₄·10H₂O Molekulargewicht: 322.2 g/mol Siedepunkt: 1429 Schmelzpunkt: 884 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149189 CAS-Nummer: 7727-73-3 Merck Index: 13,08755 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
pH | 5.2 to 9.2 (5% solution) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.02 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |