1-Hexen 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
120750010 120751000
120750010.EA 125 EUR
120750010. 120751000.
1-Hexen 99%, AcroSeal®
1-Hexen
Formel: C₆H₁₂
Molekulargewicht: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 62…65 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0.678 g/cm³
Flammpunkt: –26 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009505
CAS-Nummer: 592-41-6
UN-Nummer: 2370
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %