Dimethylmethylphosphonat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
116420050 116420250
ACRO116420050EA 25.7 EUR
ACRO116420050 ACRO116420250
Dimethylmethylphosphonat 97%
Dimethylmethylphosphonat
Formel: C₃H₉O₃P
Siedepunkt: 181 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,14 g/cm³
Flammpunkt: 68 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008349
CAS-Nummer: 756-79-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %