4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
116610050
116610250
ACRO116610050EA
83.1
EUR
ACRO116610050
ACRO116610250
4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin 98%
4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin
Formel:
C₈H₁₂N₂ Schmelzpunkt: 127,2…128.3 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007729 CAS-Nummer: 3171-45-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange to brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Calcium (Ca) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Potassium (K) | ≤0.03 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Strontium (Sr) | ≤0.2 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Oxidizing substance (as NO3) | ≤0.005 % |