Diethylchlormalonat 90%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Diethyl 2-chloromalonate

114230050 114230250
ACRO114230050EA 77.2 EUR
ACRO114230050 ACRO114230250
Diethylchlormalonat 90%
Diethylchlormalonat
Formel: C₇H₁₁ClO₄
Schmelzpunkt: 221…222 °C
Dichte: 1.204 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009140
CAS-Nummer: 14064-10-9
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %
HPLC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR