2-Cyclohexen-1-ol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
111230010 111230050 111230100
ACRO111230010EA 54.7 EUR
ACRO111230010 ACRO111230050 ACRO111230100
2-Cyclohexen-1-ol 95%
2-Cyclohexen-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 164…166 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,984 g/cm³
Flammpunkt: 58 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001570
CAS-Nummer: 822-67-3
UN-Nummer: 1987
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %