ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Wellmax, Milow Low
Lieferant: ELTEN
729440/40 729440/41 729440/42 729440/43 729440/44 729440/45 729440/46 729440/47 729440/48
114-6990EA 101.9 EUR
114-6990 114-6991 114-6992 114-6993 114-6994 114-6995 114-6996 114-6997 114-6998
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Wellmax, Milow Low
Schuhe und Stiefel
Leichter, bequemer ESD-Schuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textil-Obermaterial, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und Kragenpolsterung sowie Zweidichten-TPU/PU-Laufsohle WELLMAXX.
  • Gewebeinnenfutter zur natürlichen Belüftung
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, schwarz
  • Weiche Fleece-ESD-Einlegesohle
  • Dämpfende Zwischensohle aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC