ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Trainers, Senex Pro
Lieferant: ELTEN
726771/38 726771/39 726771/40 726771/41 726771/42 726771/43 726771/44 726771/45 726771/46 726771/47
ELTN726771/38EA 87.9 EUR
ELTN726771/38 ELTN726771/39 ELTN726771/40 ELTN726771/41 ELTN726771/42 ELTN726771/43 ELTN726771/44 ELTN726771/45 ELTN726771/46 ELTN726771/47
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Trainers, Senex Pro
Schuhe und Stiefel
100% metall- und lederfreier, sportlicher und leichter ESD-Sicherheitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem CORDURA®-Textilmaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend), mit gepolsterter Lasche und rutschfester Zweidichten-TPU/PU-Sohle (Trainers).
  • Gewebeinnenfutter zur natürlichen Belüftung
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • TPU-Schutzkappe zum Schutz des Oberleders
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenkappe aus Verbundmaterial (200 J)
Für Umgebungen geeignet, in denen Feuchtigkeit auftreten kann und wo Gefahren durch spitze und scharfe Gegenstände bestehen.
Farbe: Schwarz/Rot
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC