Kältethermostat, PRO Serie
Lieferant: LAUDA
L000112 L000114 L000007 L000008 L000009 L000010 L000011 L000012 L000013 L000014 L000015 L000016 L000017 L000018 L000090 L000092 L000094 L000096 L000098 L000100 L000110 L000116 L000118 L000120 L000170 L000172 L000174 L000176 L000178 L000180 L000190 L000192 L000194 L000196 L000198 L000200
LAUDL000112EA 9900 EUR
LAUDL000112 LAUDL000114 LAUDL000007 LAUDL000008 LAUDL000009 LAUDL000010 LAUDL000011 LAUDL000012 LAUDL000013 LAUDL000014 LAUDL000015 LAUDL000016 LAUDL000017 LAUDL000018 LAUDL000090 LAUDL000092 LAUDL000094 LAUDL000096 LAUDL000098 LAUDL000100 LAUDL000110 LAUDL000116 LAUDL000118 LAUDL000120 LAUDL000170 LAUDL000172 LAUDL000174 LAUDL000176 LAUDL000178 LAUDL000180 LAUDL000190 LAUDL000192 LAUDL000194 LAUDL000196 LAUDL000198 LAUDL000200
Kältethermostat, PRO Serie
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Die PRO Kältebadthermostate für interne Badanwendungen sind mit einer mehrstufig regelbaren Pumpe ausgestattet. Diese sorgt für eine optimale Durchmischung des Bades. Das um 360° drehbare und abnehmbare Bedienfeld ermöglicht die Fernsteuerung.
  • Touchscreen mit Handschuhen bedienbar
  • Interne Varioflex-Pumpe (Druck-Saug-Pumpe) mit acht Pumpstufen
  • Programmiergerät mit einem Programm und 20 Segmenten sowie 100 Programmen und 50 Segmenten für die Steuereinheit
  • Individuelle Zugriffsrechte für bis zu 20 Benutzer
  • Ermöglicht Rampenfunktion für einfache Berechnung
  • Hybridkühlung zur Kühlung der Kältemaschine mit Umgebungsluft oder zusätzlichem Kühlwasser
Kontraststarkes OLED-Display bei Geräten mit Base-Steuerung, während großer Farb-Touchscreen (145 mm) mit Multi-Touch-Bedienung bei Geräten mit Command Touch, Timer und Countdown-Anzeige, zur Verfügung steht.
Max. Flussrate / max. Druck:
Förderdruck/ Saugkraft: 0,7/0,4 bar
Förderdruck/ Saugkraft: 22/20 L/min
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung mit Badabdeckungen und 2 Schlaucholiven mit Überwurfmuttern für die Kühlschlange.
Bitte beachten