ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Renzo XXW Low
Lieferant: ELTEN
725881/36 725881/37 725881/38 725881/39 725881/40 725881/41 725881/42 725881/43 725881/44 725881/45 725881/46 725881/47 725881/48 725881/49 725881/50
ELTN725881/36EA 64.9 EUR
ELTN725881/36 ELTN725881/37 ELTN725881/38 ELTN725881/39 ELTN725881/40 ELTN725881/41 ELTN725881/42 ELTN725881/43 ELTN725881/44 ELTN725881/45 ELTN725881/46 ELTN725881/47 ELTN725881/48 ELTN725881/49 ELTN725881/50
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Renzo XXW Low
Schuhe und Stiefel
Extraweite, langlebige ESD-Schuhe aus robustem, atmungsfähigem Rindsleder und reflektierenden Materialien, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und Manschette sowie Zweidichten-PU/PU-Sohle Safety-Grip (3,5 mm) mit herausragender Rutschfestigkeit und guten selbstreinigenden Eigenschaften.
  • Gewebeinnenfutter zur natürlichen Belüftung
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle ESD PRO, schwarz
  • Die Sohle passt sich der Fußbewegung an, sorgt für mehr Stabilität und reduziert die Ermüdung
  • PU-Schutzkappe zum Schutz des Oberleders
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • Zehenkappe aus Edelstahl (200 J)
  • Sehr breite Version (XXW)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und in denen spitze und scharfe Gegenstände eindringen können.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC