ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Renzo XW Low
Lieferant: ELTEN
725861/44 725861/45 725861/46 725861/47 725861/48 725861/49 725861/50 725861/36 725861/37 725861/38 725861/39 725861/40 725861/41 725861/42 725861/43
ELTN725861/44EA 64.9 EUR
ELTN725861/44 ELTN725861/45 ELTN725861/46 ELTN725861/47 ELTN725861/48 ELTN725861/49 ELTN725861/50 ELTN725861/36 ELTN725861/37 ELTN725861/38 ELTN725861/39 ELTN725861/40 ELTN725861/41 ELTN725861/42 ELTN725861/43
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Renzo XW Low
Schuhe und Stiefel
Weite, langlebige ESD-Schuhe aus robustem, atmungsfähigem Rindsleder, mit reflektierenden Materialien, geschlossener, gepolsterter Lasche und Manschette sowie Zweidichten-PU/PU-Sohle Safety-Grip (3,5 mm) mit herausragender Rutschfestigkeit und guten selbstreinigenden Eigenschaften.
  • Gewebeinnenfutter zur natürlichen Belüftung
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • Die Sohle passt sich der Fußbewegung an, sorgt für mehr Stabilität und reduziert die Ermüdung
  • PU-Schutzkappe zum Schutz des Oberleders
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • Zehenkappe aus Edelstahl (200 J)
  • Extra breite Version (XW)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und in denen spitze und scharfe Gegenstände eindringen können.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC