ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Maverick Blue Low
Lieferant: ELTEN
723351/38 723351/39 723351/40 723351/41 723351/42 723351/43 723351/44 723351/45 723351/46 723351/47 723351/48
ELTN723351/38EA 81.9 EUR
ELTN723351/38 ELTN723351/39 ELTN723351/40 ELTN723351/41 ELTN723351/42 ELTN723351/43 ELTN723351/44 ELTN723351/45 ELTN723351/46 ELTN723351/47 ELTN723351/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Maverick Blue Low
Schuhe und Stiefel
Sportlicher, leichter, lederfreier ESD-Schuh aus Mikrofaser mit Netzeinsätzen, gepolsterter Lasche und rutschfester Zweidichten-PU/PU-Sohle Fun.
  • Gewebeinnenfutter zur natürlichen Belüftung
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, schwarz
  • Zehenkappe aus Edelstahl (200 J)
Für Umgebungen geeignet, in denen Feuchtigkeit auftreten kann und wo Gefahren durch spitze und scharfe Gegenstände bestehen.
Farbe: Blau/Weiß
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC