ASTM Farbzahl-Standard
Lieferant: VWR Chemicals
84796.180EA 80.6 EUR
84796.180 84796.260 84797.180 84797.260 84798.260 84834.180 84834.260
ASTM Farbzahl-Standard
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Gebrauchsfertige Lösungen, die gravimetrisch auf Gewichtsbasis hergestellt werden.
  • Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
  • Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
  • Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
  • In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen