VWR® Traceable® excursion trac, ULT-Gefriergeräte-Thermometer mit Datenlogger
Lieferant: VWR Collection
620-2440EA 403 EUR
620-2440 620-2441 620-2444 620-2445
VWR® Traceable® excursion trac, ULT-Gefriergeräte-Thermometer mit Datenlogger
Thermometer Digitalthermometer
Thermometer mit Datenlogger mit benutzerdefinierbaren Zeitintervallen. Ideal zur Überwachung von ultraniedrigen Temperaturen in Gefrierschränken.
  • Dreifach-Anzeige zeigt gleichzeitig die niedrigste/höchste und die aktuelle Temperatur an, zwischen °F und °C umschaltbar
  • Rollierender Speicher speichert die letzten 525 000 Temperaturmessungen und 10 einzelne Alarmereignisse
  • Aufgezeichnete Daten (CSV-Datei) können über ein USB-Flash-Laufwerk vom Thermometer auf einen PC oder Mac übertragen werden - keine zusätzliche Software erforderlich
  • Speicher kann nach Herunterladen der Daten auf einen USB-Stick im Gerät geleert werden
  • Smart-Alarm ist ein visueller/akustischer Alarm, der auch dann weiterläuft, wenn der Normbereich wieder erreicht ist
  • Statusanzeigen: Batterie schwach, voller Speicher, USB-Datenübertragung und Status von aktivem Alarm
  • Mit PTFE-Kabel (24,5 cm)
  • Problemloser Datenabruf: Gerät kann während des Downloads und der Datenanalyse weiter in Verwendung bleiben
Thermometer ist an mehreren Punkten kalibriert (−80 °C; −40 °C; 0 °C; 100 °C) und verfügt standardmässig über eine individuelle Seriennummer und ein zertifiziertes Traceable® Kalibrierzertifikat aus einem von der A2LA gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor.
Zertifizierungen: Thermometer ist an mehreren Punkten kalibriert (−80; −40; 0; 100 °C) und verfügt standardmäßig über eine individuelle Seriennummer und ein Traceable® Kalibrierzertifikat aus einem von der A2LA gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor.
Lieferumfang: Wid mit Stativ, Batterien, VELCRO®, Magnetstreifen, Wandbefestigung und Traceable® Zertifikat geliefert.