Halbhohe Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Fusion GTX
Lieferant: ELTEN
63481/6.5 63481/7.5 63481/8.5 63481/9.5 63481/10.5 63481/11.5 63481/7 63481/8 63481/9 63481/10 63481/11 63481/12
114-7618EA 155.9 EUR
114-7618 114-7620 114-7622 114-7624 114-7614 114-7616 114-7619 114-7621 114-7623 114-7613 114-7615 114-7617
Halbhohe Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Fusion GTX
Schuhe und Stiefel
Langlebige Halbstiefel aus hydrophobisiertem Nubukleder und Cordura®-Textil (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend), mit geschlossener, gepolsterter Lasche und Zweidichten-Gummi/PU-Laufsohle Vibram®.
  • Gore-Tex® Klimamembran
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische weiche Fleece-Einlegesohle
  • Sohle passt sich der Fußbewegung an, sorgt für mehr Stabilität und reduziert Ermüdung
  • Biomex-Protection©: Manschette stabilisiert den Knöchel
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Edelstahl (200 J)
Für Umgebungen geeignet, in denen Feuchtigkeit auftreten kann und wo Gefahren durch spitze und scharfe Gegenstände bestehen.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, CI, HI, HRO.