Schutzhelme, uvex pheos IES
Lieferant: UVEX
9772.040 9772.140 9772.240 9772.340
111-1878EA 23.5 EUR
111-1878 111-1907 111-1908 UVEX9772.340
Schutzhelme, uvex pheos IES
Schutzhelme Schutzhelme
Dieser Helm verfügt über IES, ein integriertes Augenschutzsystem, welches die Anbringung der pheos Schutzbrille am Helm ermöglicht. Die Brille kann im Helm hochgeschoben oder vor die Augen gezogen werden. Das Schiebeelement verfügt über Gelenke, sodass durch Helmbewegungen die Brille nicht verschoben wird.
  • Drei einstellbare Ventilationsöffnungen sorgen für Belüftung, regulieren die Temperatur im Helm und erhöhen damit den Tragekomfort
  • Adaptersysteme zur Montage von uvex Visieren, uvex Gehörschützer und Lampen
  • Innengurte ermöglichen die Befestigung der uvex pheos Schutzbrille mithilfe der Brillen-Befestigungsklammer
  • Helm kann mithilfe des Drehrads in der Weite angepasst werden
  • Geeignet für Umgebungstemperaturen von bis zu −30 °C und für geschmolzenes Metall (Spritzer)
Größe: 550 bis 610 mm
EN 397, Niedrigtemperaturen (–30 °C) und geschmolzenes Metall
Zertifizierungen: EN 397, Niedrigtemperaturen (–30 °C) und geschmolzenes Metall.
Zubehörinformationen: Highly reflective sticker set for all uvex pheos and uvex pheos alpine helmets. Prism foil ensures superior luminosity in low light environments.