Container, wide mouth, with hinged cap, Sterilin™
Lieferant: Sterilin
100FLPLS 100FLS
SLIN100FLPLSEA 306 EUR
SLIN100FLPLS SLIN100FLS
Container, wide mouth, with hinged cap, Sterilin™
Probenbehälter Universalbehälter
Ideal for industrial sample collection, transport, storage and analysis.
  • Aseptically manufactured
  • Autoclavable at 121 °C with lid open
  • Frosted writing area for sample identification
  • Designed to stay vertical when opened
  • Available in natural and the food industry standard of blue
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904